Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Half Hood
Code produit 31945044 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31945044 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945044 Fournisseur Globus Code fournisseur SKR00002FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.13€
    51.29€ / 1 pièces
    Économisez 20.84€
    28% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
La demi-capuche est une solution légère et bien équilibrée, conçue pour le confort et la réglage complet, garantissant un ajustement sûr et personnalisé pour l’utilisateur.
  • Fournir une protection respiratoire légère avec couverture de la tête et du visage
  • Conçu pour la flexibilité et la facilité d’utilisation, il permet d’utiliser le même harnais de tête sur plusieurs capots de remplacement, réduisant ainsi les coûts et simplifiant l’entretien
  • Idéal pour les applications nécessitant un remplacement fréquent du capot extérieur
  • Compatible avec Skytec la gamme de respirateurs à air Sentinel
  • Champ de vision clair et large
  • Le harnais de tête peut être utilisé sur plusieurs capots de remplacement
  • Offre une protection limitée du visage et des yeux contre les éclaboussures liquides, les particules d’impact à faible énergie et la poussière en suspension dans l’air
Spécification
Certifications/Conformité EN 12941 : TH3
Certifications / conformité (Europe) EN 12941 : TH3
Certifications (EN) EN 12941 : TH3
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Type de filtre TH3
Matériau Nylon, polyuréthane
Type de produit Demi-Capuche
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Non
Type de masque Visor
À utiliser avec (équipement) Skytec Sentinel PAPR
Sans latex Oui
Modèle Skytec Sentinel PAPR
Dimensions (métrique) Non
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 260 x 260 x 190 mm
Longueur (métrique) 260 mm
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (métrique) 190 mm