Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Carry Saloup
Code produit 31945055 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31945055 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945055 Fournisseur Globus Code fournisseur SKR00035BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.49€
    112.70€ / 1 pièces
    Économisez 45.79€
    28% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
La mallette offre une solution de stockage et de transport durable et pratique.
  • Le Skytec Sentinel Premium Carry Holdall offre une solution de stockage et de transport durable et pratique pour le respirateur purificateur d’air Sentinel (PAPR) et ses accessoires
  • Conçu pour accueillir l’ensemble du système, y compris l’unité de souffle, le tuyau, la batterie et la tête, il aide à protéger les composants contre les dommages, la poussière et la contamination lors du transport ou du stockage
  • Salopette spécialement conçue pour le Sentinel PAPR et ses accessoires
  • Construction durable, nettoyable et longue durée de service
  • Poignées renforcées et fermeture éclair à séquence pour un transport sûr
  • Protège les composants de la poussière, de l’humidité et des impacts pendant le stockage
Spécification
Type de produit Mallette de transport
Type de bouchon Zip
Couleur Noir
L’appareil peut contenir 1 maillot PAPR
Matériau Nylon
Modèle Skytec Sentinel PAPR
À utiliser avec (application) Démolition, lutte contre les maladies et infections, polyvalent, construction et maintenance de vases, menuiserie et fabrication
À utiliser avec (équipement) Skytec Sentinel PAPR
Certifications/Conformité EN 12941 : TH3
Dimensions (L x l x H) 510 x 325 x 90 mm
Longueur (métrique) 510 mm
Largeur (métrique) 325 mm
Hauteur (métrique) 90 mm