Description
- La solution Sentinel PAPR Premium Reutilisable Full Hood offre une protection respiratoire et faciale complète lorsqu’elle est utilisée avec des systèmes compatibles de respirateurs purificateurs d’air (PAPR) motorisés.
- Conçu pour le confort et une couverture totale, il protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière, les sprays de peinture et les contaminants en suspension dans l’air, couramment rencontrés dans les environnements industriels et de maintenance.
- Protège les yeux et le visage des éclaboussures liquides et des particules à faible énergie
- Champ de vision large pour une visibilité optimale
- Solution de hotte réutilisable premium
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 12941 : TH3 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 12941 : TH3 |
| Certifications (EN) | EN 12941 : TH3 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | TH3 |
| Matériau | Nylon, polyuréthane |
| Type de produit | Capuche à jupe ample |
| Dimensions | Taille unique |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Afficher plus |