Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Half Hood
Code produit 31945056 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
White
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31945056 White 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945056 Fournisseur Globus Code fournisseur SKR00004FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.84€
    92.34€ / 1 pièces
    Économisez 37.50€
    28% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
The half hood provide lightweight respiratory protection with head, face and shoulder coverage. Requires a Skytec Sentinel PAPR Airduct Assembly (SKR00020BZ).
  • This premium reusable hood solution proves lightweight respiratory protection with head and face coverage
  • Designed for flexibility and ease of use, it allows the same head harness to be used across multiple replacement hoods, reducing costs and simplifying maintenance
  • Ideal for applications which require frequent replacement of the outer hood
  • Compatible with Skytec Sentinel Powered Air Respirator range
  • Clear, wide field of vision
  • Offers limited protection for the face and eyes against liquid splash, low-energy impact particles, and airborne dust
Spécification
Certifications/Conformité EN 12941: TH3
Certifications / conformité (Europe) EN 12941: TH3
Certifications (EN) EN 12941: TH3
Couleur White
Jetable Reusable
Type de filtre TH3
Matériau Nylon, Polyurethane
Type de produit Half Hood
Dimensions One Size
Avec soupape d’expiration No
Type de masque Visor
À utiliser avec (équipement) Skytec Sentinel PAPR
Sans latex Yes
Modèle Skytec Sentinel PAPR
Stérilité Non-sterile
Dimensions (L x l x H) 280 x 260 x 200 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (métrique) 200 mm