Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses SL 16
Effectuez le traitement quotidien de vos échantillons grâce à la gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ SL 16, qui offre un excellent rapport qualité-prix, une capacité et une ergonomie exceptionnelles pour un fonctionnement simple et sûr.
Marque: Thermo Scientific™ 75004030
Description
Effectuez le traitement quotidien de vos échantillons grâce à la gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ SL 16, qui offre un excellent rapport qualité-prix, une capacité et une ergonomie exceptionnelles pour un fonctionnement simple et sûr. De plus, des innovations exclusives garantissent un fonctionnement quotidien sûr, simple et confortable même dans les environnements les plus rigoureux.
Facilité d’utilisation- Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- Le couvercle à fermeture motorisée exclusif peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse
Système de rotor AutoLock™–III
- Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre
- Facilité d’accès à la chambre du rotor pour un nettoyage rapide, des conditions de travail plus saines et une plus grande longévité de l’appareil
Système de fermeture étanche des godets ClickSeal™
- La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
- Peut s’ouvrir / se fermer d’une seule main gantée
- Certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
Technologie SMARTSpin™
- Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
- Sécurité optimisée et séparations améliorées
Structure gain d’espace
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger/décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil en toute simplicité
Une efficacité énergétique incomparable
- Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement des tubes coniques)
Modèle ventilé SL 16
- Pour les séparations à température ambiante
Modèle réfrigéré SL 16R
- Système de réfrigération sans CFC
- Plage de températures : De -10° à +40°C
- Fonction de préréfrigération avec bouton direct
Informations de commande :
Un grand éventail de rotors est disponible pour répondre aux besoins de vos traitements de routine. Gagnez en performances avec les rotors en fibre de carbone très légers Thermo Scientific Fiberlite™ qui offrent polyvalence, vitesse, robustesse et protection contre la corrosion. Tous les rotors et adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, traitement du sang
Specifications
| Conforme DIV, CEI 61010-1, CEI 61010-2-202 et CEI 61010-2-101. CE, CSA, UL, sécurité biologique certifiée | |
| SL 16R ; réfrigéré; 230V 50/60Hz | |
| 25830 x G | |
| oui | |
| Direct à induction sans charbons | |
| <61 dB(A) | |
| 9 h . 99 min . ainsi TENIR | |
| Centrifugeuse réfrigérée | |
| 230 V |
| microprocesseur | |
| 4 x 400 ml | |
| 15 200 tr/min | |
| numérique | |
| SL 16 R | |
| 6 programmes, accès direct | |
| -10°C à +40°C | |
| 230 V 50/60 Hz | |
| 50/60 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.