Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses de paillasse de petite taille SL 8
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Assurez des performances grande capacité dans un format compact. La centrifugeuse de paillasse de petite taille Thermo Scientific™ SL 8, désormais disponible en versions ventilée et réfrigérée, présente les caractéristiques suivantes : des technologies innovantes avec une interface simple et intelligente, ainsi que la souplesse nécessaire pour satisfaire vos processus et protocoles cliniques et de recherche.
Innovation clé :
- Le système d’échange sécurisé du rotor par bouton-poussoir Thermo Scientific™ Auto-Lock™ garantit une installation et un retrait faciles du rotor en moins de trois secondes ainsi qu’un accès facile à la chambre pour en faciliter le nettoyage
- Différentes options de fermeture étanche de confinement biologique, notamment les couvercles certifiés† Thermo Scientific™ ClickSeal™, permettent une utilisation d’une seule main gantée.
- Capacité du rotor à godets oscillants optimisée pour centrifuger jusqu’à 8 tubes coniques de 50 ml, 24 tubes sanguins de 5/7 ml, des microplaques et des microtubes, le tout dans une centrifugeuse polyvalente
- Flexibilité des rotors angulaires permettant de centrifuger des tubes coniques de 50 ml à plus de 12 000 x g ou une large gamme de microtubes à une vitesse maximale de 30 279 x g
Applications cliniques :
- Traite jusqu’à 24 x 5/7 ml tubes sanguins en une fois dans une configuration de godet oscillants
- Options étendues de programmation avec saisie alphanumérique de noms de programmes pour protocoles préenregistrés
- Échange de rotor Auto-Lock pour un nettoyage facilité avec plein accès à la chambre
- Est conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité
Applications en recherche :
- Capacité du rotor à godets oscillants 8 x 50 ml, 4 microplaques ou 30 colonnes de filtration pour les besoins de la recherche
- Échange de rotor Auto-Lock pour plus de flexibilité sur les applications : passage d’un tube de 50 ml à une microplaque puis à des microtubes sans effort
Cette centrifugeuse présente également les caractéristiques suivantes :
- Garantie d’un laboratoire calme avec de faibles niveaux sonores, avec seulement 52 dBA à une vitesse de 17 850 tr/min / 30 279 x g (avec la centrifugeuse Megafuge 8R)
- Un fonctionnement au moyen d’une seule touche avec des protocoles préenregistrés et une interface conviviale pouvant être utilisée avec une main gantée et nettoyée au détergent
- Affichage rétroéclairé très visible pour consulter des paramètres dans tout le laboratoire
- Instructions multilingues (anglais, néerlandais, français, allemand, italien, russe et espagnol) sur la programmation, les conditions de cycles, les messages d’alertes et de maintenance. Conforme aux normes cliniques et de sécurité les plus récentes, notamment UL, CE et IVD
† Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
Specifications
Specifications
| Capacité | 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) |
| Vitesse max. | 4 500 tr/min (rotor TX-150) ; 16 000 tr/min (rotor 24 x 2 MicroClick) |
| FCR max. | 3,260 × g (rotor TX-150), 24,328 × g (avec rotor MicroClick 24 x 2) |
| Réfrigéré | Non |
| Hauteur (impériale) extérieure | 12,2 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 31 cm |
| Longueur (impériale) extérieure | 18,9 in |
| Longueur (métrique) extérieure | 48 cm |
| Niveau sonore | <58 dB(A) (avec rotor TX-150) ; <61 dB(A) (avec rotor MicroClick 24 x 2) |
| Fonctions de sécurité | Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.