Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse SL-CLASSIC-UB avec 2 portes
Code produit. p-7160905 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
570 x 1100 x 600 mm
570 x 1100 x 800 mm
Configuration:
2 étagères coulissantes en PP de 25 kg / 11 L avec bac en PP
4 étagères coulissantes en PP de 25 kg / 11 L / 600 mm avec bac en PP
4 étagères coulissantes en PP de 25 kg / 11 L / 800 mm avec bac en PP
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15411583
Marque: Asecos™ 3320089230621
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et non inflammables sous les paillasses et les hottes filtrantes.
  • Construction robuste et durable – armoires sous paillasse entièrement fabriquées avec des plaques spéciales en résine mélamine et ignifugées
  • Stockage sûr et séparé – les acides et les alcalis peuvent être stockés séparément
  • Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés, système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
  • Conforme à la norme TRGC 510
  • Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Ventilation – conduits d’air intégrés sans métal prêts à être connectés à un système d’évacuation technique avec une seule entrée d’air évacué
Spécification
Certifications/Conformité TRGS 510
Configuration 4 étagères coulissantes en PP de 25 kg / 11 L / 800 mm avec bac en PP
Dimensions (P x l x H) intérieures 530 x 489 x 760 mm
Dimensions (P x L x H) 570 x 1100 x 800 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses agressives et non inflammables
Capacité de charge 4 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères None
Poids (métrique) 104 kg
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 22.44 in.
Hauteur (impériale) extérieure 31.50 in.
Matériau Résine de mélamine
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 43.31 in.