Learn More
asecos™ Armoire sous paillasse SL-CLASSIC-UB pour acides et alcalins
Code produit. 10766451 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
1 étagère coulissante avec bac en PP, capacité de charge : 25 kg, capacité : 11 litres (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
2 étagère coulissante avec bac en PP, capacité de charge : 25 kg, capacité : 11 litres (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
2 étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
4 étagères coulissantes (panneau / PP)
Matériau:
Panneau
Tôle d’acier recouverte de poudre
Conditionnement:
1 pièce
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit. 10766451
Marque: asecos™ 3061900130621
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail.
  • Construction robuste et longévité : fabriquées à partir de plaques spéciales de résine de mélamine hautement résistante
  • Conviviales : accès à tous les récipients, ouverture à 135° de la porte à battant, intérieur de l’armoire complètement visible
  • Aucune utilisation non autorisée possible : portes verrouillables par une serrure à cylindre et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Mobiles : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement aisé des armoires
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Spécification
Certifications/Conformité Approbation GS, conformité CE, conformité EN 14727
Configuration 4 étagères coulissantes (panneau / PP)
Profondeur (métrique) intérieure 531 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 531 x 489 x 562 mm
Modèle de porte Porte à battant
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 600 mm
Hauteur (métrique) intérieure 531 mm
Modèle Modèle : SL.060.110.UB.2T
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères None
Revêtement de surface Powder-coated
Poids (métrique) 60 kg
Largeur (métrique) extérieure 1100 mm
Largeur (métrique) intérieure 489 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 22.44 in.
Hauteur (impériale) extérieure 23.62 in.
Matériau Tôle d’acier recouverte de poudre
Type de produit Armoire sous paillasse pour les acides et les alcalis
Largeur (impériale) extérieure 43.31 in.