Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Slam
Code produit 12689200 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Jaune
Teinte 1.7
Teinte 3
Teinte 5
Revêtement de la lentille:
Antibuée, Résistantes aux chocs, Antirayures
Résistantes aux chocs, Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Revêtement de la lentille Conditionnement
12689200 Teinte 1.7 Résistantes aux chocs, Antirayures 1 pièce
12679200 Jaune Antibuée, Résistantes aux chocs, Antirayures 1 pièce
12699200 Teinte 3 Résistantes aux chocs, Antirayures 1 pièce
12609210 Teinte 5 Résistantes aux chocs, Antirayures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12689200 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur SLAWPCC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.56€
    9.90€ / 1 pièces
    Économisez 1.66€
    14% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Élégantes, faciles à porter, elles offrent une protection en tout temps et un confort inégalé.
  • Élégantes.
  • Simples d’utilisation.
  • Protection en tout temps.
  • Confort inégalé.
  • EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
  • Risque mécanique F : risque mécanique : impact à faible énergie : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
  • Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
  • Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Résistantes aux chocs, Antirayures
Description Modèle SLAWPCC2
Certifications / conformité (Europe) EN166, EN170, EN172, EN175/1,7, risque mécanique F/T, classe optique 1, CE
Teinte de la lentille Teinte 1.7
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Soudage, protection, utilisation continue
Nbre par carton 200/carton
Nb par paquet 1/sachet, 10/ boîte.
Poids (métrique) 24 g
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate