Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer™ MINI, seuil de rétention des molécules de 10 K, 0,1 ml
Code produit. p-4524607 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Coupelle, conique de 15 ml
Coupelle, dispositifs de dialyse, flotteur
Coupelle, microcentrifugeuse
Coupelle, unités de dialyse, microtubes à centrifuger
Cuvette, conique de 50 ml
Quantité:
1 kit (10 dispositifs)
250 dispositifs
25 dispositifs
50 dispositifs
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10185003
Marque: Thermo Scientific™ 69570
Réalisez l’échange de tampon d’échantillon grâce à ces coupelles jetables en PP avec seuil de 10 000MW (seuil de rétention des molécules) dotées de membranes intégrées à faible liaison.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI (seuil de rétention des molécules de 10 000) sont des coupelles en polypropylène jetables avec membranes à faible liaison intégrées pour la dialyse et la récupération élevée de protéines et macromolécules supérieures à 10 kDa dans des volumes compris entre 10 μl et 2 ml.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI ont été développés pour offrir un moyen pratique de dialyser de petits volumes d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines sans perte d’échantillon excessive. Ces dispositifs permettent de réaliser diverses opérations : élimination des contaminants de faible poids moléculaire, échange de tampons, dessalage, dialyse à équilibrage, réactions de micro-conjugaison et concentration. Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI sont fabriqués dans un environnement propre / avec filtres HEPA et conditionnés automatiquement après assemblage afin de veiller à l’absence de contamination et à ce qu’ils soient prêts à l’emploi.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI, seuil de rétention des molécules de 10 000 :
Trois tailles pratiques : dispositifs de dialyse pour des échantillons de 0,1, 0,5 et 2 ml adaptés respectivement à une microcentrifugeuse standard de 1,5 ml et à des tubes coniques de 15 ml et 50 ml
Excellent taux de récupération d’échantillons : la surface de membrane de petite taille et le plastique à faible liaison permettent de minimiser la perte d’échantillons par rapport à la filtration et aux systèmes de résine
Protocole en une étape : pipetez l’échantillon dans le dispositif MINI et placez-le dans le tube contenant le tampon de dialyse ; aucun assemblage laborieux, aucune préparation du dispositif, aucun équipement onéreux requis
Étanchéité 100 % garantie : la conception innovante empêche toute pénétration “capillaire” susceptible de survenir dans des dispositifs artisanaux
Gain de temps : permet de dessaler les acides nucléiques et les protéines (récupération >95 %) en moins de 15 minutes, ce qui améliore la résolution, la quantification et la conjugaison des échantillons
Ces dispositifs de dialyse, avec un seuil de rétention des molécules de 10 000, sont disponibles en trois tailles (capacités de 0,1, 0,5 et 2 ml) et sont conçus pour faciliter l’ajout et le retrait d’échantillons à l’aide d’une pipette de laboratoire standard. Les dispositifs MINI sont efficaces et pratiques pour le dessalage d’échantillons ou l’échange de tampons types en 4 à 8 heures. Contrairement aux autres dispositifs de séparation d’échantillons de petite taille, aucun équipement ne doit être monté, aucun adaptateur de seringue n’est requis et la manipulation de petits volumes d’échantillons ne requiert aucune étape laborieuse. La membrane en cellulose régénérée est compatible avec de nombreux produits chimiques et tampons courants.
Les dispositifs de dialyse MINI de 0,1 ml sont conçus pour être refermés (bouchons inclus) et insérés dans des tubes de microcentrifugation de 1,5 ml standard. Un maximum de 25 dispositifs MINI peut également être placé dans un dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer MINI de type Float pour procéder à une dialyse de plusieurs échantillons dans un grand bécher. Les dispositifs de dialyse MINI de 0,5 ml et 2 ml sont adaptés et sont refermés en les insérant dans les tubes coniques de 15 ml et 50 ml inclus, respectivement. Les tubes peuvent être placés en toute sécurité dans des racks ou des agitateurs de laboratoire standard ; cette fonctionnalité permet d’économiser de l’espace, de minimiser les risques de déversements ou de contamination et élimine le besoin de flotteurs ou de grands béchers de tampon. En utilisant ces dispositifs de dialyse MINI, le retrait des contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons et le dessalage peuvent être réalisés en 4 à 8 heures à des efficacités, des taux et des récupérations très similaires à ceux de la dialyse conventionnelle utilisant un grand volume de dialysat.
À l’aide du dispositif MINI de 0,1 ml, une quantité de 100 µl de tampon de glycine pH 2,8 peut être équilibrée avec 1 litre de tampon au bicarbonate de pH 9,4 en moins de 10 minutes. Comme pour toutes les applications de dialyse, le taux de dialyse observé pour chaque échantillon utilisé avec ces dispositifs dépend de divers facteurs, dont le volume de la membrane par rapport à l’échantillon, la température et les taux d’agitation ; ainsi que le poids moléculaire, la forme, le degré d’hydratation et la charge des molécules passant à travers les membranes et le pH, la force ionique et les caractéristiques de solvant des tampons utilisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Coupelle, microcentrifugeuse
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
MWCO 10 kDa
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Coupelle, microcentrifugeuse
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Volume d’échantillon (métrique) 0.1 mL
Contenus des kits Dialysis Units
Quantité 50 dispositifs
Contenu et stockage Conserver à température ambiante