Learn More
Thermo Scientific™ Flotteurs et seringues accessoires Slide-A-Lyzer™
Les flotteurs et les seringues Slide-A-Lyzer sont disponibles et compatibles avec différentes cassettes de dialyse pour des volumes de 0,1 à 20 ml.
39.63€ - 53.25€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
---|---|
Membrane | Dialyse |
Format | Accessoire, seringue |
Gamme de produits | Slide-A-Lyzer™ |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10770995
|
Thermo Scientific™
66430 |
Flotteurs de cassette (pour des cassettes de 0,5 à 3 ml) |
53.25€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10197393
|
Thermo Scientific™
66432 |
Flotteurs de cassette (pour des cassettes de 12 ml) |
41.04€
8 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10733495
|
Thermo Scientific™
66490 |
Seringues pour cassettes, 5 ml |
41.83€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10187493
|
Thermo Scientific™
66493 |
Seringues pour cassettes, 20 ml |
43.35€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10570904
|
Thermo Scientific™
66494 |
Seringues pour cassettes, 1 ml |
39.63€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont conçues pour le chargement efficace des échantillons dans les cassettes Slide-A-Lyzer et le retrait de l’échantillon après la dialyse. Les flotteurs à cassette sont utilisés avec les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour éliminer les contaminants de faibles poids moléculaires et effectuer l’échange de tampon, le dessalage et la concentration.
Réduisez au minimum la perte d’échantillon à l’entrée et à la sortie des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer en utilisant les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour des volumes d’échantillon de 1 à 20 ml. Les flotteurs pour cassette Slide-A-Lyzer sont conçus pour faire flotter les cassettes de 0,5 à 12 ml dans le dialysat.Les caractéristiques des accessoires pour cassettes Slide-A-Lyzer comprennent :
• Les seringues sont de taille appropriée pour différents volumes d’échantillons
• Des flotteurs empêchent le barreau d’agitation de déchirer la membrane de dialyse
• Adaptés à la cassette Slide-A-Lyzer pour un ajustement optimal et une minimisation de la perte d’échantillons
• Chimiquement inertes
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Dialyse | |
Accessoire, seringue | |
Slide-A-Lyzer™ |