Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 ml
3 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 7 000) offrent un maximum de commodité, de flexibilité et de performance pour la dialyse d’échantillons de volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 3 ml.
Les cassettes de seuil de rétention des molécules de 7 000 daltons utilisent une membrane de cellulose fabriquée pour retenir entièrement les protéines et autres macromolécules supérieures à 7 000 daltons tout en permettant le retrait des sels tampons et des petits contaminants. La membrane de la cassette se compose de cellulose régénérée à faible affinité de liaison. Les membranes et les cassettes sont fabriquées dans des conditions de salle blanche afin de garantir l’absence de contaminants.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 7 000) :
• Chargement aisé : accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes : chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste : garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure : recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Plusieurs tailles : deux capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 3 ml
• Polyvalentes : idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 permettent d’injecter les échantillons directement avec une seringue ou une pipette par l’orifice unique prévu. La conception de la cassette permet de libérer l’air de l’intérieur de la cassette pour maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que la tubulure de dialyse et les systèmes à base de tubes. L'échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l'orifice approprié.
Plages de volume :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 7 000) :
• Chargement aisé : accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes : chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste : garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure : recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Plusieurs tailles : deux capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 3 ml
• Polyvalentes : idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 permettent d’injecter les échantillons directement avec une seringue ou une pipette par l’orifice unique prévu. La conception de la cassette permet de libérer l’air de l’intérieur de la cassette pour maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que la tubulure de dialyse et les systèmes à base de tubes. L'échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l'orifice approprié.
Plages de volume :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU nº 87727 sera arrêté et remplacé par 66373 au plus tard le 1er juin 2023. Envisagez de passer à 66373.
Spécification
Spécification
| Suffisant pour | 10 échantillons, 0,10 à 0,75 ml chacun |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 cassettes |
| Volume d’échantillon (métrique) | 0,5 ml |