Description
- Contient cinq lames
Spécification
Spécification
| Type | Stockage |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 18 mm |
| Longueur (métrique) | 82 mm |
| Largeur (métrique) | 20 mm |