Learn More
Labnet™ Centrifugeuse de lames
Click to view available options
Capacité:
2 lames standard
Description
- Idéale pour retirer le tampon de lavage des microarrays avant le balayage
- Les cassettes amovibles capturent facilement tout le liquide
- Séchage rapide de 2 lames
- Conçue pour sécher le liquide sur les lames en verre, généralement des lames de microarray
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 lames standard |
| Vitesse max. | 4800 tr/min |
| Type | Centrifugeuse de lames |
| Dimensions (H x l x P) | 11,7 x 15 x 15 cm (4,6 x 5,9 x 5,9 in) |
| Fréquence | 50 Hz |