Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Adapté pour la coloration de lames
Spécification
Spécification
| Type | Rack de cuve à coloration pour lames |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Pince, non électrique, CLN-STNRK |
| Hauteur (métrique) | 603 mm |
| Longueur (impériale) | 23,70 po |
| Longueur (métrique) | 603,00 mm |
| Largeur (impériale) | 3,50 po |
| Largeur (métrique) | 89,00 mm |