Learn More
Epredia™ Imprimante pour lames SlideMate™ AS
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de lames AS Basic
Imprimante de lames, Système de base AS
Imprimante pour lames
Imprimante à lames AS On-Demand Sys
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réduisez les erreurs d’identification des échantillons tout en améliorant un flux de travaux peu intensif grâce à l’imprimante pour lames à la demande Thermo Scientific™ SlideMate™ AS.
L’imprimante SlideMate AS favorise un flux de travaux unique grâce à des caractéristiques uniques conçues spécifiquement pour l’impression à la demande.
- Écran tactile couleur entièrement intégré et logiciel simple, faciles à utiliser
- Lecteur de codes-barres intégré qui permet la lecture des informations de la cassette et l’importation des données sur l’étiquette de la lame
- Se connecte aisément à d’autres ordinateurs ou systèmes d’information de laboratoire
- Imprime directement sur la lame, ce qui élimine la nécessité d’une écriture manuelle ou d’étiquettes
Specifica
Specifica
| Type de produit | Imprimante pour lames |
| Capacité de milieu | 1 rouleau, environ 12 000 lames |
| Couleur du milieu | Black |
| Type de milieu | Thermal transfer ribbon |
| Type de lame | 1 in. x 3 in. or 25mm x 75mm x 1mm |
| Cadence | 5 s/lame |
| Comprend | SlideMate AS on-demand Slide Printer with color touch-screen, built-in scanner, two USB ports, one ethernet port, power cord and advanced software enabling label creation, special panel printing and import from LIS |
| Profondeur (impériale) | 9.1 in. |
| Profondeur (métrique) | 230 mm |
| Largeur (impériale) | 4.8 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto