Learn More
Zeiss™ Coulisseau
Click to view available options
Type:
Coulisseau
Coulisseau avec butée de phase fixe Ph 1/0,4
Description:
50x/0,7 Épi+
5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4
Coulisseau avec butée à phase fixe Ph 1/0,4
Conditionnement:
1 pièce
Description
Curseur 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
- 2 Positions pour diaphragmes Ph ou PlasDIC
- Position champ clair avec neutre
- Filtre de densité 0,06
- Avec arrêt de phase fixe Ph 1/0,4
- 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 Epi+
- 50x/0,7 Epi+
Spécification
Spécification
| Type | Coulisseau |
| Description | 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 |
| Quantité | 1 de chaque |