Learn More
Hecht Karl™ Lames
Code produit. 11745075
Click to view available options
Nombre de puits:
1
2
3
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 11745075
Marque: Hecht Karl™ 42412010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaitement adaptés à la rétention de liquides et de cultures pour l’examen microscopique.Les lames/plaques à cavité Karl Hecht™ sont disponibles avec une ou plusieurs cavités et dans un seul format de lame ou de plaque.
  • Lames/plaques de microscope avec une ou plusieurs cavités.
  • Bords rodés.
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Type Lama
Nombre de puits 3
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm