Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures)
Code produit. 13114544 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
105 microplaques
147 microplaques
Boîtes (15)
Boîtes (25)
Boîtes de 2 in
Cryoboîtes, tubes (200 μL à 5 ml)
Microplaques, 20 boîtes/rack
Microplaques, 30 boîtes/rack
Tubes
Tubes (1,0 à 1,4 ml ou 1,8 ml), 35 boîtes/rack
Tubes, 16 boîtes/rack
Tubes, 18 boîtes/rack
Tubes, 21 boîtes/rack
Tubes, 24 boîtes/rack
Tubes, 28 boîtes/rack
Tubes, 32 boîtes/rack
Tubes, 36 boîtes/rack
Tubes, 42 boîtes/rack
Tubes, 48 boîtes/rack
Tubes, 56 boîtes/rack
Type de produit:
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks sur tiroir coulissant
Tiroir coulissant (tubes)
À utiliser avec (équipement):
2 po boîtes
3 po boîtes
Boîtes de 2 in
Forma séries 88000 et TSU
Microplaques
Plaques standard
Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400
Série 900 13 CF, TSE 240
Série 900 28 CF, TSE 600
Séries EXF et HFU200, 300 et 400600
Séries Forma 900, Forma 7000, TSE et TSD (modèles de 28 pieds cubes)
Séries Revco UxF et HERAFreeze HFU-T
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13114544
Marque: Thermo Scientific™ 1950726
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateurs grâce à une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateur grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures) Thermo Scientific™, une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et de tubes pour congélateurs Thermo Scientific permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire de manière simple et pratique. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl jusqu’à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tiroir coulissant (tubes)
Description 2 in. Box Rack - Sliding Drawer
Autoclavable Autoclavable
Couleur Silver
Capacité Cryoboîtes, tubes (200 μL à 5 ml)
Matériau Acier inox
Positions 96/boîte
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Séries Forma 900, Forma 7000, TSE et TSD (modèles de 28 pieds cubes)
Nbre de racks 24
Largeur (métrique) 14,0 cm
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 30,2 cm
Hauteur (impériale) 11,9 po
Profondeur (impériale) 25,8 in
Profondeur (métrique) 65,5 cm