Learn More
- Home
- Products
- Racks
- Racks de stockage pour congélateurs
- Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Code produit. 11319321 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit. | Capacité | Positions | À utiliser avec (équipement) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11319321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 15140509 | Tubes | 96/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15150509 | Tubes | 96/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130509 | Tubes | 96/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15111045 | Tubes | 96/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | - |
| 11359291 | Tubes | 96/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 11711101 | Tubes | 96/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15140539 | Tubes | 96/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 11379291 | 28 boîtes/rack | 96/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15160509 | Tubes | 96/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15170509 | Tubes | 96/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15180509 | Tubes | 96/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15190509 | Tubes | 96/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15100519 | Tubes | 48/boîte | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15110519 | Tubes | 48/boîte | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130519 | Tubes | 48/boîte | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15120519 | Tubes | 48/boîte | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 11369311 | 70 microplaques avec des couvercles | 70 Plaques/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11389311 | 84 microplaques avec des couvercles | 84 Plates/Rack | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11399311 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11309321 | /boîte | 9 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11359321 | Boîtes de 3 po (12) | 12 boîtes/rack | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11369321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 11379321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11389321 | 66 microplaques | 66 Plaques/rack | 13,5 | 1 pièce |
| 11399321 | 44 microplaques | 44 plaques/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 10731310 | /boîte | 9 boîtes/rack | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11376311 | 30 microplaques | 30 plaques/support | 55,9 | 1 pièce |
| 11329321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
Product Code. 11319321
Brand: Thermo Scientific™ 398326
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28001" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Specifications
Specifications
| Description | Rack réglable à accès latéral |
| Couleur | Silver |
| Capacité | Boîtes de 2 po (16) |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 16 boîtes/rack |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes |
| Largeur (impériale) | 5.4 po |
| Hauteur (impériale) | 9,4 in |
| Profondeur (impériale) | 22,1 po |
| Profondeur (métrique) | 56.1 cm |
| Type de produit | Rack à accès latéral (réglable) |
| Étagères | 4 Tiers |
| Hauteur (métrique) | 23,9 cm |
| Largeur (métrique) | 13,7 cm |
| Show More Show Less |