Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Code produit. p-6020012 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
/boîte
28 boîtes/rack
30 microplaques
44 microplaques
66 microplaques
70 microplaques avec des couvercles
84 microplaques avec des couvercles
Boîtes de 2 po (12)
Boîtes de 2 po (16)
Boîtes de 3 po (12)
Tubes
Positions:
12 boîtes/rack
16 boîtes/rack
30 plaques/support
44 plaques/rack
48/boîte
66 Plaques/rack
70 Plaques/rack
84 Plates/Rack
96/boîte
9 boîtes/rack
À utiliser avec (équipement):
13 cu . pi
13,5
13 pi3, EXF240, HFU240B
17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux
28 pi3, EXF600, HFU600B
55,9
Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15140509
Marque: Thermo Scientific™ 1950780
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific™, pratiques et simplifiées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl jusqu’à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tiroir coulissant (tubes)
Couleur Argent
Capacité Tubes
Positions 96/boîte
Forme Rectangle
Étagères 2 Tiers
À utiliser avec (équipement) 13 pi3, EXF240, HFU240B
Compatibilité du congélateur (portes intérieures) 5
Nbre de racks 4
Nbre de racks par congélateur 20
Largeur (métrique) 24 cm
Largeur (impériale) 9,5 po
Hauteur (métrique) 42,2 cm
Hauteur (impériale) 16,6 po
Profondeur (impériale) 5,5 in
Profondeur (métrique) 14 cm