Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Plaque coulissante avec Combifix SM
Code produit. 10540102
Click to view available options
Comprend:
4 bandes de serrage H, 4 bandes de serrage V, plaque de base supplémentaire
5 bandes de serrage H, plaque de base supplémentaire
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10540102
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0051 484
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fixer à une plateforme à plusieurs étages. La plaque coulissante Edmund Bühler GmbH™ avec Combifix SM fixe les entonnoirs de séparation horizontaux de différentes tailles à la plateforme.
  • Fixe les entonnoirs de séparation horizontaux de différentes tailles à la plateforme
  • Pour une utilisation avec les agitateurs universels Combifix VKS ou SM
Informations sur la commande
Taille
Spécification
Type de produit Plaque coulissante
À utiliser avec (équipement) Combifix SM
Comprend 5 bandes de serrage H, plaque de base supplémentaire