Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Plaque coulissante avec Combifix SM
Click to view available options
Comprend:
4 bandes de serrage H, 4 bandes de serrage V, plaque de base supplémentaire
5 bandes de serrage H, plaque de base supplémentaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fixe les entonnoirs de séparation horizontaux de différentes tailles à la plateforme
- Pour une utilisation avec les agitateurs universels Combifix VKS ou SM
Informations sur la commande
Taille
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plaque coulissante |
| À utiliser avec (équipement) | Combifix SM |
| Comprend | 5 bandes de serrage H, plaque de base supplémentaire |