Learn More
Tenak™ Flacons cryogéniques SlimTube™
Code produit. 15624989 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
4,0 mL
5.0mL
Hauteur (métrique):
28,6 mm
36,1 mm
47,6 mm
73,3 mm
88,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 15624989
Marque: Tenak™ TE78305
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Optimise la capacité avec 23,5 % par rapport aux solutions de stockage classiques. Les flacons cryogéniques Tenak™ SlimTube™ sont les premiers du genre avec filetage externe à être stockés dans des cryoboîtes 10 x 10 standard.
  • Le cryotube unique est le premier du genre avec un filetage externe
  • Le filetage externe limite la contamination de l’échantillon et constitue le choix privilégié lors de la sélection d’un cryotube
  • Le bouchon est conçu avec une fermeture à joint rapide à une seule main pour une manipulation aisée. La conception à filetage raide permet de serrer et d’enlever le bouchon en un demi-tour seulement
  • En PP spécialement formulé pour résister à des températures allant jusqu’à –196°C
  • Le PP utilisé pour le bouchon et le tube a le même coefficient d’expansion, garantissant ainsi un joint également sécurisé à la température ambiante et à des températures cryogéniques basses
  • Le bouchon comprend un joint à lèvre conique qui le rend auto-étanche, étanche à 100 % et facile à utiliser
  • Deux indicateurs pour un remplissage maximum recommandé. Un indicateur pour le stockage à -80°C et un indicateur pour le stockage dans l’azote liquide en phase vapeur à -196°C
  • La conception à base en étoile permet au tube d’être autostable.
  • Compatible avec les stations de travail communes sur le marché et adaptées à la manipulation en mains seules
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
Capacité (métrique) 0,5 ml
Forme du fond Base de pied en forme d’étoile
Matériau Polyéthylène spécialement formulé
Type de filetage Externe
Comprend Étiquette blanche pour le marquage
Nb par paquet 1000
Conditionnement 10 sacs refermables de 100
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) Aussi faible que -196°C
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Exempt de DNase Oui
Hauteur (métrique) 28,6 mm