Läs mer
Läs mer
3M™ Safety-Walk™ Ruban de gros grain antidérapant, série 700
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions (L x l):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Förpackningsstorlek:
1 pièce
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
Beskrivning
- Ruban antidérapant pour les zones de passages intenses et très intenses
- Les particules abrasives extra-larges résistent à l’obstruction dans des conditions boueuses ou huileuses
- Peut être peint sans perte des propriétés de friction
- Adhésif de haute performance
- À utiliser avec les équipements agricoles et forestiers, les équipements de construction routière, de travaux publics, les camions, les tracteurs, les véhicules de construction, les grues et les équipements de construction
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | DIN 51130 : R 13, EN 13501 1 : Bfl s1 |
| Description | Très forte (type 4) |
| Dimensions (L x l) | 18,3 m x 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Protection supplémentaire contre le dérapage dans les zones extrêmement et très fréquentes |
| Longueur (métrique) | 18,3 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression |
| Couleur | Noir |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering