Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban de gros grain antidérapant, série 700
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
Description
- Ruban antidérapant pour les zones de passages intenses et très intenses
- Les particules abrasives extra-larges résistent à l’obstruction dans des conditions boueuses ou huileuses
- Peut être peint sans perte des propriétés de friction
- Adhésif de haute performance
- À utiliser avec les équipements agricoles et forestiers, les équipements de construction routière, de travaux publics, les camions, les tracteurs, les véhicules de construction, les grues et les équipements de construction
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 51130 : R 13, EN 13501 1 : Bfl s1 |
| Description | Très forte (type 4) |
| Dimensions (L x l) | 36,6 x 0,31 m |
| À utiliser avec (application) | Protection supplémentaire contre le dérapage dans les zones extrêmement et très fréquentes |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression |
| Couleur | Noir |