Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban de grain fin antidérapant, série 280
Code produit. p-7213745
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,3 m x 25 mm
18,3 x 0,051 m
18,3 x 0,102 m
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
Code produit. 17108570
Marque: 3M™ Safety-Walk™ 7000029632
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau de grain fin, résistant à des frictions élevées. Le côté inverse est revêtu d’un adhésif sensible à la pression protégé par un revêtement amovible. Résistant aux zones humides et de circulation à pieds nus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 18,3 m x 25 mm
À utiliser avec (application) Zones humides et de circulation à pieds nus
Longueur (impériale) 60 ft
Longueur (métrique) 18,3 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 0,025 m
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Type Ruban pour sol