Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban à usage général antidérapant, série 600
Code produit. 17118780
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Transparent
Largeur (métrique):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 pièces
2 rouleaux
4 pièces
4 rouleaux
Code produit. 17118780
Marque: 3M™ Safety-Walk™ 7100158876
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le matériau revêtu de minéraux et antidérapant présente une surface très durable. La conception à faible épaisseur contribue à réduire les risques de trébuchement.
  • Rouleau antidérapant pour les zones de passages avec chaussures de sécurité légères à renforcées
  • Particules abrasives de haute qualité offrant une résistance durable aux frictions dans de nombreuses applications
  • La surface hautement durable résiste aux passages des équipements
  • Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 18,3 m x 19 mm
Finition Revêtement minéral
À utiliser avec (application) Zones de circulation légères à intenses
Longueur (métrique) 18,3 m
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) 19 mm
Type d’adhésif Adhésif sensible à la pression
Couleur Transparent
Type Ruban pour sol