Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban à usage général antidérapant, série 600
Description
- Rouleau antidérapant pour les zones de passages avec chaussures de sécurité légères à renforcées
- Particules abrasives de haute qualité offrant une résistance durable aux frictions dans de nombreuses applications
- La surface hautement durable résiste aux passages des équipements
- Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
- Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
- Certification de traction élevée NFSI
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 18,3 m x 19 mm |
| Finition | Revêtement minéral |
| À utiliser avec (application) | Zones de circulation légères à intenses |
| Longueur (impériale) | 60 ft |
| Longueur (métrique) | 18,3 m |
| Quantité d’emballage | 4/boîte |
| Largeur (impériale) | 0,75 po |
| Largeur (métrique) | 19 mm |
| Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression |
| Couleur | Noir |
| Afficher plus |