Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban et revêtement à usage général antidérapant, série 613
Code produit. p-7213699
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
Code produit. 17158750
Marque: 3M™ Safety-Walk™ 7100133325
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le matériau revêtu de minéraux et antidérapant présente une surface très durable. La conception à faible épaisseur contribue à réduire les risques de trébuchement.
  • Le ruban rayé noir/jaune diagonal permet de mettre en évidence les zones de glissement potentiel
  • Le ruban anti-dérapant, extrêmement visible avertit les personnes de passage ou les employés de la présence d’un risque potentiel
  • Particules abrasives de haute qualité offrant visibilité et résistance durable aux frictions
  • Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
  • Certification de traction élevée NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 18 x 0,051 m
À utiliser avec (application) Avertissement des zones de glissement potentiel
Longueur (impériale) 60 ft
Longueur (métrique) 18 m
Quantité d’emballage 2/boîte
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 0,051 m
Type d’adhésif Adhésif sensible à la pression
Couleur Bandes noires et jaunes
Type Ruban pour sol