Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules SLIPFREE
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
PEEK
Vespel
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les ferrules Thermo Scientific™ SLIPFREE s’utilisent avec les connecteurs SLIPFREE pour les colonnes HPLC.
- Les ferrules Vespel remplacent les ferrules Vespel standard fournies avec les connecteurs de colonnes SLIPFREE
- Kel-F et PEEK sont proposés pour les applications auxquelles Vespel n’est pas adapté
Spécification
Spécification
| Type | Sealing Ferrule |
| Description | Ferrule de scellage PEEK |
| À utiliser avec (équipement) | Connecteurs SLIPFREE pour colonnes HPLC |
| Matériau | PEEK |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction