Learn More
Novus Biologicals™ SLTM 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18550080 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18550080 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18550080 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00079811T03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible SLTM
Synonyme SAFB-like, transcription modulator
Symbole de gène(s) SLTM