Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité SLX-CLASSIC avec recirculation d’air
Tous les produits asecos Produits
Description
- Construction robuste et durable – corps de l’armoire en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Deux en un – deux compartiments de stockage séparés hermétiquement permettent le stockage isolé d’acides et de bases dans une armoire
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé dont l’intégration dans un système de verrouillage existant est possible
- Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Système de filtre à recirculation d’air idéal pour l’installation directe dans les zones de travail avec un niveau de bruit très faible, environ 39 dB seulement
- Avec filtre à large bande multi-étages
- La surveillance électronique pour l’évacuation comprend un câble de dispositif de refroidissement et une prise d’alimentation
- Alarme visuelle et sonore incluant un contact d’alarme libre de potentiel
- Affichage avec écran tactile innovant
- Contrôle manuel de la saturation du filtre
- Respectueux de l’environnement avec une durée de vie des filtres plus longue et un système de filtration réutilisable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 14727 |
| Configuration | 8 étagères à glissière en PP de 25 kg / 11 L avec bacs en PP |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 565 x 485 x 1865 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 1197 x 2300 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matières dangereuses agressives et non inflammables |
| Capacité de charge | 8 étagères avec bac de 25 kg/11 L chacune, charge maximale de 300 kg |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre d’étagères | 8 |
| Type d’étagère | Pull-out shelf |
| Afficher plus |