Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 100
Code produit. 10649710 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour une réduction de taille sans métaux lourds
Pour une réduction de taille standard
Alimentation électrique:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10649710
Marque: RETSCH 20.727.0001
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Broyeur à couteaux SM
• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM100
• A compléter par rotor, tamis, entonnoir et statif à roulettes
• Puissance 1.5 kW
• Broyeur à couteaux SM100
• Inclus Collecteur 5 l.
Specifications
Type de produit Broyeur à couteaux
Certifications/Conformité Certification CE
Dimensions (L x l x H) 700 x 582 x 1675 mm
Alimentation électrique 400 V, 50 Hz
À utiliser avec (application) Pour une réduction de taille standard
Hauteur (métrique) 1675 mm
Hertz 50 Hz
Indice IP IP54
Longueur (métrique) 700 mm
Modèle SM 100
Phase Moteur triphasé
Tension 400 V
Poids (métrique) 73 kg
Largeur (métrique) 582 mm