Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 100
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour une réduction de taille sans métaux lourds
Pour une réduction de taille standard
Alimentation électrique:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
Broyeur à couteaux SM
• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM100
• A compléter par rotor, tamis, entonnoir et statif à roulettes
• Puissance 1.5 kW
• Broyeur à couteaux SM100
• Inclus Collecteur 5 l.
• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM100
• A compléter par rotor, tamis, entonnoir et statif à roulettes
• Puissance 1.5 kW
• Broyeur à couteaux SM100
• Inclus Collecteur 5 l.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Broyeur à couteaux |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Description | Broyeur de coupe, 1 675 x 582 x 700 mm (H x l x P), 220/230 V, 50/60 Hz, modèle SM 100, avec convertisseur de fréquence, 1, vitesse 500 min-1, rotor de 129,5 mm de diamètre, connexion électrique triphasée, puissance d’entraînement de 1,5 kW, entraînement du moteur triphasé, IP 54, taille d’aliments <60 x 80 mm, rotor à section parallèle / rotor à 6 disques |
| Dimensions (L x l x H) | 700 x 582 x 1675 mm |
| Alimentation électrique | 220/230 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Pour une réduction de taille sans métaux lourds |
| Hauteur (métrique) | 1675 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Indice IP | IP54 |
| Longueur (métrique) | 700 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur