Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 200
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Convient au broyage de produits mous, à dureté moyenne, élastiques, fibreux et de mélanges de produits hétérogènes
Pour le broyage sans contamination par des métaux lourds
Conditionnement:
1 pièce
Description
Broyeur à couteaux SM
• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM200
• A compléter par rotor, tamis et entonnoir
• Puissance 2.2. kW
• Broyeur à couteaux SM 200
• Inclus Collecteur 5L et statif à roulettes.
• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM200
• A compléter par rotor, tamis et entonnoir
• Puissance 2.2. kW
• Broyeur à couteaux SM 200
• Inclus Collecteur 5L et statif à roulettes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeur à couteaux |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Description | Broyeur de coupe, 1 675 x 576 x 760 mm (H x l x P), 3/N∼ 400 V, 50 Hz, modèle SM 200, 1, vitesse 500 min-1, rotor de 129,5 mm de diamètre, connexion électrique triphasée, puissance d’entraînement de 2,2 kW, entraînement de moteur triphasé, IP 54, taille d’aliments < 60 x 80 mm, rotor à section parallèle / rotor à 6 disques, pour le broyage sans contamination par les métaux lourds |
| Dimensions (L x l x H) | 760 x 576 x 1675 mm |
| Alimentation électrique | 400 V, 50 Hz |
| À utiliser avec (application) | Pour le broyage sans contamination par des métaux lourds |
| Hauteur (métrique) | 1675 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Indice IP | IP54 |
| Longueur (métrique) | 760 mm |
| Afficher plus |