Learn More
Thermo Scientific™ SM(PEG)2 (PEGylated SMCC crosslinker)
Code produit. 11841265 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1 pièce
100mg
Code produit. 11841265
Marque: Thermo Scientific™ 22103
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de ces agents de réticulation contenant des groupes esters de NHS et maléimide aux extrémités des bras espaceurs en polyéthylèneglycol hydrosolubles (17,6 à 95,2 A).
Le SM(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce est une série d’agents de réticulation amine-sulfhydryle qui diffèrent en longueur de 17,6 à 95,2 Ås en raison des bras espaceurs de polyéthylène glycol contenant n égaux aux 2 à 24 unités d’éthylène glycol.
Les réactifs SM(PEG)n sont six agents de réticulation qui ont des groupes identiques réactifs aux amines et aux sulfhydryles, mais dont la longueur diffère en raison des bras espaceurs composés de différents nombres d’unités d’éthylène glycol. Leurs structures (indiquées ci-dessous) ont la forme NHS-(PEG)n-maléimide, où n représente 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 unités de polyéthylèneglycol (PEG). Chaque réactif SM(PEG)n est produit à la longueur spécifiée sans contamination par des analogues d’autres longueurs. La disponibilité de cet ensemble de réactifs permet d’optimiser les expériences de réticulation afin d’obtenir la meilleure efficacité et la meilleure fonction du conjugué pour l’application ou la méthode d’analyse prévue. Considérés conjointement avec AMAS (réf. 22295) et le SMCC populaire (réf. 22360), ces réactifs permettent une réticulation amine-sulfhydryle entre des espaces allant de 4,4 à 95,2Å. De plus, la teneur en PEG hydrophile des réactifs SM(PEG)n augmente la solubilité aqueuse de ces agents de réticulation et de leurs conjugués. Le PEG est également moins immunogène que les autres types d’espaceurs d’agent de réticulation, ce qui rend ces réactifs idéaux pour la préparation d’immunogènes.
Points clés :
  • Série homologue avec longueur du bras espaceur croissante, idéale pour optimiser la conjugaison des interactions entre protéines
  • Les bras espaceurs hydrosolubles en polyéthylèneglycol (PEG) contribuent à maintenir ou augmenter la solubilité des protéines réticulées
  • Les réactifs se dissolvent facilement dans le DMSO pour une dilution ultérieure en tampons de réaction aqueux
  • Groupes réactifs : Ester NHS et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
NHS-PEG2-Maléimide
  • Deux sous-unités d’oxyde d’éthylène
  • Autres noms : Mal-dPEG2-NHS, NHS-PEG2-Maléimide
  • Formule moléculaire : C18H23N3O9
  • Longueur du bras espaceur : 17,6 Å
  • Masse ajoutée à la cible par réticulation : 310,12
  • MW 425,39
NHS-PEG4-Maléimide
  • Quatre sous-unités d’oxyde d’éthylène
  • Autres noms : Mal-dPEG4-NHS, NHS-PEG4-Maléimide
  • Formule moléculaire : C22H31N3O11
  • Longueur du bras espaceur : 24,6 Å
  • Masse ajoutée à la cible par réticulation : 398,17
  • Masse moléculaire : 513,50&
NHS-PEG6-Maléimide
  • Six sous-unités d’oxyde d’éthylène
  • Autres noms : Mal-dPEG6-NHS, NHS-PEG6-Maléimide
  • Formule moléculaire : C26H39N3O13
  • Longueur du bras espaceur : 32,25 Å
  • Masse ajoutée à la cible par réticulation : 486,20
  • MW 601,60
NHS-PEG8-Maléimide
  • Huit sous-unités d’oxyde d’éthylène
  • Autres noms : Mal-dPEG8-NHS, NHS-PEG8-Maléimide
  • Formule moléculaire : C30H47N3O15
  • Longueur du bras espaceur : 39,2 Å
  • Masse ajoutée à la cible par réticulation : 574,27
  • MW 689,71
NHS-PEG12-Maléimide
  • 12 sous-unités d’oxyde d’éthylène Mal-dPEG12-NHS, NHS-PEG12-Maléimide
  • Formule moléculaire : C38H63N3O19
  • Longueur du bras espaceur : 53,4 Å
  • Masse ajoutée à la cible par réticulation : 750,38
  • MW 865,92
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Poids moléculaire 425,39
Pégylé Oui
Longueur du bras espaceur 17,6 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester de NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur