Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Code produit. 10725873
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
22s G
22 G
23s G
26s G
26 G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10725873
Marque: Hamilton™ 773104
Disponibles avec des longueurs et styles de pointes personnalisés pour répondre à vos besoins en laboratoire. Les aiguilles amovibles à petite embase Hamilton™ sont fabriquées en acier inox.
ulliAutoclavables/liliLa longueur d’aiguille standard est de 2 po/51 mm/liliPeuvent être utilisées avec des seringues de style (RN) de 100 micro;l ou moins/li/ul
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (métrique) interne 0,17 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Type de pointe d’aiguille 5 ou AS
À utiliser avec (équipement) Petites seringues amovibles (100μl et plus petites)