Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Code produit. 10798204
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
22s G
22 G
23s G
26s G
26 G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10798204
Marque: Hamilton™ 780402
Disponibles avec des longueurs et styles de pointes personnalisés pour répondre à vos besoins en laboratoire. Les aiguilles amovibles à petite embase Hamilton™ sont fabriquées en acier inox.
  • Autoclavables
  • La longueur d’aiguille standard est de 2 po/51 mm
  • Peuvent être utilisées avec des seringues de style (RN) de 100 μl ou moins
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (métrique) interne 0,17 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Longueur (métrique) de l’aiguille 9,52 à 304 mm
Type de pointe d’aiguille 2, 3, ou 4
À utiliser avec (équipement) Petites seringues amovibles (100μl et plus petites)
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.