Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
22s G
22 G
23s G
26s G
26 G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Autoclavables
- La longueur d’aiguille standard est de 2 po/51 mm
- Peuvent être utilisées avec des seringues de style (RN) de 100 μl ou moins
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,41 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,72 mm |
| Type de produit | Aiguille amovible personnalisée |
| Type de pointe d’aiguille | 2, 3, ou 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Petites seringues amovibles (100μl et plus petites) |