Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
22s G
22 G
23s G
26s G
26 G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
ulliAutoclavables/liliLa longueur d’aiguille standard est de 2 po/51 mm/liliPeuvent être utilisées avec des seringues de style (RN) de 100 micro;l ou moins/li/ul
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | 26s G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,13 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,47 mm |
| Type de produit | Aiguille amovible personnalisée |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 9,52 à 304 mm |
| Type de pointe d’aiguille | 5 ou AS |
| À utiliser avec (équipement) | Petites seringues amovibles (100μl et plus petites) |