Learn More
Gilac™ Petit panier à linge, 60 L
Product Code. 17918581
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
17918581 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17918581 Supplier Gilac™ Supplier No. G611021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.85€
    22.45€ / 1 pièces
    Économisez 12.40€
    35% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le petit panier à linge de 60 L est conçu pour un usage professionnel, adapté aux charges lourdes et à une utilisation intensive.
  • Panier à linge.
  • Très résistant et d'une durabilité exceptionnelle.
  • Conçu pour un usage professionnel.
  • Adapté aux charges lourdes et à une utilisation intensive.
Specifications
Largeur (impériale) 15,7 in
Dimensions Pequeño
Type de produit Panier à Linge
Largeur (métrique) 400 mm