Learn More
Gilac™ Petit panier à linge, 70 L
Code produit 17938871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17938871 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938871 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur S360821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.29€
    34.90€ / 1 pièces
    Économisez 19.39€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Le petit panier à linge de 70 L est conçu pour un usage professionnel, adapté aux charges lourdes et à une utilisation intensive.
  • Panier à linge.
  • Très résistant et d'une durabilité exceptionnelle.
  • Conçu pour un usage professionnel.
  • Adapté à un usage intensif.
Spécification
Largeur (impériale) 10,6 in
Dimensions Pequeño
Type de produit Cesto de ropa sucia
Largeur (métrique) 270 mm