Learn More
IBA Lifesciences Petit vecteur d’expression de cellules de mammifères pDSG-IBA
GREENER_CHOICE
Code produit. 15663878 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Vecteur:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Marqueur de protéine:
Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag
Marqueur Twin-Strep™-tag
Non marqué
Conditionnement:
5µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Vecteur Marqueur de protéine unitSize
15663878 pDSG-IBAwt1 Non marqué 5µg
15603888 pDSG-IBA45 Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag 5µg
15613888 pDSG-IBA102 Marqueur Twin-Strep™-tag 5µg
15623888 pDSG-IBA103 Marqueur Twin-Strep™-tag 5µg
15633888 pDSG-IBA104 Marqueur Twin-Strep™-tag 5µg
15643888 pDSG-IBA105 Marqueur Twin-Strep™-tag 5µg
15673878 pDSG-IBAwt2 Non marqué 5µg
15693878 pDSG-IBA43 Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit. 15663878 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 55200001
Conçu pour l’expression de protéines pour les cellules HEK293E de mammifères (cellules MEXi 293E). Le petit vecteur d’expression de cellules de mammifères IBA Lifesciences GmbH est un petit vecteur d’expression transitoire spécialement mis au point pour une utilisation en association avec le système d’expression de cellules de mammifères MEXi.
Vecteurs pDSG-IBA pour le système d’expression de cellules de mammifères MEXi
  • Petit vecteur d’expression transitoire spécialement mis au point pour une utilisation en association avec le système d’expression de cellules de mammifères MEXi.
  • Conçu pour une expression transitoire stable et non réplicative de haut niveau dans la plupart des hôtes de mammifères contenant les éléments suivants :
    • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
    • La réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) nécessite un antigène nucléaire exprimé par des chromosomes encodé par EBNA-1
    • Résistance à l’ampicilline et origine de réplication de ColE1 (pUC) pour la propagation dans E. coli dans un nombre élevé de copies plasmidiques
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pDSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pDSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible. 
Spécification
Système constitutif ou inductible Constitutive
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur CMV
Type de produit Vector
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Espèces Mammalian
Marqueur de protéine Non marqué
Méthode de clonage Direct Cloning
Concentration 250 ng/μl
Primer pENTRy-IBA51 Reverse Sequencing
Quantité 5 μg
Vecteur pDSG-IBAwt1
À utiliser avec (application) Vector for recombinant expression in mammalian cells