Learn More
SPEX CertiPrep™ CRYOBROYEUR SOUS LN2 Broyage par impact dans un mortier immergé dans
Marque: SPEX CertiPrep™ 6770-230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Broyeur à congélation dans l'azote liquide• Broyage par impacts à -196°C
• Capacité de 0,5mL à 50mL
• Broyage sans dénaturation de l'échantillon
• Travaillant à la température de l'azote liquide, le broyeur préserve les produits à broyer en évitant toute élévation de température
• Principe Le porte échantillon est constitué d'un tube fermé placé dans un champs électromagnétique. Sous l'action du champ magnétique un pilon métallique se déplace avec une fréquence de 30 impacts/s. Le pilon est recouvert de
• Polycarbonate pour éviter toute contamination aux métaux de l'échantillon
• Le tout est complètement immergé dans l'azote liquide, avant et pendant le broyage
• En 1 à 2 min les substances sont réduites en poudre
• Pendant le broyage, un second échantillon peut être pré-congelé
• Un jeu d'outils spéciaux permet l'ouverture du porte échantillon congelé et le transvasement des produits
• Ecran LCD tactile déportable
• Sécurité
• Contrôle du niveau d'azote liquide avec alarme et arrêt automatique du broyeur en cas de niveau insuffisant
• Anti-démarrage lorsque le couvercle est ouvert
• Les volumes utiles des porte-échantillons sont des valeurs maximales indicatives à moduler en fonction de la nature de l'échantillon
• Cryobroyeur standard
• Cryobroyeur standard
• Accessoires obligatoires porte-échantillon 1191-4648 volume 5mL ou 78134 volume 3 x 0,5mL
• Inclus avec câble 1 m. Contrôle du niveau d'azote liquide avec alarme et arrêt automatique en casde niveau insuffisant. Comprend un extracteur de porte échantillon avec câble 1 m. Programmation de durée de précongélation, de cycle
• Broyage/refroidissement et de la fréquence d'impact. Mémoire 50 programmes. Port RS232 et USB.