Learn More
Norme de viscosité des petits échantillons ASTM D2162 ; certification UKAS ISO/IEC17025 et ISO 17034, viscosité cinématique nominale 2,884 cSt (40°C), Paragon Scientific™
Code produit 16050170
Change view
Click to view available options
Quantité:
60 ml
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16050170 60 ml 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16050170 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur HVS01
Certifiés conformes à la norme ASTM D2162 à 40°C et 100°C selon notre accréditation ISO 17025 et ISO 17034 et fabriqués spécifiquement pour les utilisateurs de la norme ASTM D7279, méthode d’essai standard pour la viscosité cinématique des liquides transparents et opaques.
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • 60Solution rentable à faible volume (ml)
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 60 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.