Learn More
Sampling Systems™ Verres de mesure pour petits volumes
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inox 304
- Sans fissure
- Poli
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 50mm |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction