Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : Protéine A
Utilisez ce kit pour la purification des immunoglobulines avant la digestion des protéines A.
Marque: Thermo Scientific™ 60114-103
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Protéine A. Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Les kits de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest contiennent des billes (non magnétiques ou magnétiques - les billes magnétiques permettent l’automatisation) qui ciblent la purification des immunoglobulines en raison de l’affinité spécifique et forte pour la liaison à la partie Fc de la molécule. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois la digestion ultérieure terminée, elle peut être facilitée avec les enzymes SMART Digest, le cas échéant.
Spécification
Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAµ, soluble | |
Côté extrémité carboxylique de la lysine et des acides aminés de l’arginine | |
Résine soluble SMART Digest, magnétique, en vrac | |
SMART Digest | |
Résine soluble SMART Digest magnétique, en vrac, plaque de prélèvement, plaque SOLAµ SPE |
Protéine A | |
Trypsine | |
Préparation d’échantillons de digestion de protéines et d’immunocapture | |
Immunocapture |