Learn More
Thermo Scientific™ Kits de protéine A d’immunoaffinité (IA) SMART Digest™
Obtenez une digestion des protéines et une immunocapture rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un puits unique pour toutes vos études de biomarqueurs.
1225.00€ - 1616.28€
Spécification
Capture | Protéine A |
---|---|
Cleavage | Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine |
Enzymes | Trypsine |
À utiliser avec (application) | Quantification des peptides |
Gamme de produits | SMART Digest |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15688683
|
Thermo Scientific™
60111-101 |
Kit d’IA SMART Digest, protéine A non magnétique |
1225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698683
|
Thermo Scientific™
60111-102 |
Kit d’IA SMART Digest, protéine A non magnétique avec plaque de prélèvement et SPE SOLAµ |
1429.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15608693
|
Thermo Scientific™
60111-103 |
Kit d’IA SMART Digest, protéine A magnétique avec plaque de prélèvement et SPE SOLAµ |
1616.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15618693
|
Thermo Scientific™
60111-104 |
Kit d’IA SMART Digest, protéine A magnétique |
1274.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez une immunocapture et une digestion des protéines rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un seul puits grâce aux kits de protéine A d’immunoaffinité (IA) Thermo Scientific™ SMART Digest™. Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de quantification des biomarqueurs en fournissant un flux de travail simple et facile de capture-digestion qui au lieu de durer toute la nuit, ne prend que quelques heures. Les kits de protéine A d’IA SMART Digest ciblent la purification des immunoglobulines en raison de leur forte affinité pour la liaison à la partie Fc de la molécule.
Résoudre les défis de la quantification de faible niveau dans des matrices complexesLa nécessité d’identifier des biomarqueurs de faible niveau oblige la communauté analytique à gérer des niveaux extrêmement élevés d’analytes et de complexité des échantillons, ce qui rend la quantification difficile.
Comme ces protéines sont souvent présentes à de faibles niveaux dans des matrices biologiques complexes, une étape de capture d’immunoaffinité est généralement utilisée pour purifier l’échantillon et augmenter la sensibilité. Cette étape est souvent suivie par la digestion de protéines. Les processus actuels prennent souvent du temps, comprennent de multiples étapes et sont non reproductibles.
Immunocapture et digestion des protéines en un seul puitsCes kits d’IA fournissent un processus :
- Rapidité
- Simplicité d’utilisation
- Hautement reproductible
- Sensible
Dans les kits d’IA SMART Digest, les réactifs d’immunocapture et la trypsine thermostable activée par la température sont co-immobilisés sur une résine. Après l’enrichissement, l’enzyme est activée à des températures élevées pour une digestion accélérée dans des conditions de dénaturation des protéines, ce qui entraîne un flux de travail de quelques heures plutôt que d’une nuit.
Spécification
Protéine A | |
Trypsine | |
SMART Digest |
Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine | |
Quantification des peptides | |
Immunocapture + digestion des protéines combinées sur une seule microbille |