Learn More
Thermo Scientific™ Kits de protéine G d’immunoaffinité (IA) SMART Digest™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Quantifiez les produits biothérapeutiques et les biomarqueurs de faible niveau de façon plus simple et plus rapide en procédant à une immunocapture et une digestion des protéines hautement reproductibles dans un puits unique.
Obtenez une immunocapture et une digestion des protéines rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un seul puits grâce aux kits Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de quantification des biomarqueurs en fournissant un flux de travail simple et facile de capture-digestion qui au lieu de durer toute la nuit, ne prend que quelques heures. Les kits de protéines G d’IA SMART Digest fournissent une purification ciblée des immunoglobulines en utilisant la forte affinité pour la liaison aux parties Fab et Fc de la molécule.
La nécessité d’identifier des biomarqueurs de faible niveau oblige la communauté analytique à gérer des niveaux extrêmement élevés d’analytes et de complexité des échantillons, ce qui rend la quantification difficile.
Comme ces protéines sont souvent présentes à de faibles niveaux dans des matrices biologiques complexes, une étape de capture d’immunoaffinité est généralement utilisée pour purifier l’échantillon et augmenter la sensibilité. Cette étape d’IA est souvent suivie par la digestion de protéines. Les processus actuels prennent souvent du temps, comprennent de multiples étapes et sont non reproductibles. Les kits d’IA SMART Digest résolvent ces problèmes.
Immunocapture et digestion des protéines en un seul puitsCes kits d’IA fournissent un processus :
- Rapidité
- Simplicité d’utilisation
- Hautement reproductible
- Sensible
Dans les kits d’IA SMART Digest, les réactifs d’immunocapture et la trypsine thermostable activée par la température sont co-immobilisés sur une résine. Après l’enrichissement, l’enzyme est activée à des températures élevées pour une digestion accélérée dans des conditions de dénaturation des protéines, ce qui entraîne un flux de travail de quelques heures plutôt que d’une nuit.
Spécification
Spécification
| Description | Kit d’IA SMART Digest, protéine G magnétique avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ |
| Capture | Protéine G |
| Cleavage | Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine |
| Enzymes | Trypsine |
| Format | Résine SMART Digest, magnétique |
| À utiliser avec (application) | Quantification des peptides |
| Gamme de produits | SMART Digest |
| Type | Immunocapture + digestion des protéines combinées sur une seule microbille |
| Comprend | Résine SMART Digest magnétique, plaque de prélèvement, plaque SPE SOLAµ |